Learn More
Propionamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701935 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10701935 25 g Frasco de plástico 25 g
10001960 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10701935 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162670250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79-05-0 | C3H7NO | 73.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-05-0
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.09
Número MDL MFCD00008039
Clave InChI QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
PubChem CID 6578
ChEBI CHEBI:45422
Nombre IUPAC propanamida
SMILES CCC(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Propionamide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 79.0°C to 83.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 213.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C2H5CONH2
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 243
Índice Merck 15, 7938
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Propionamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.