Learn More
Propionaldehído, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10559010 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10559010 250 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 250 ml
1 options
Código de producto. 10559010 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7520/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 123-38-6
Punto de fusión -81°C
Color Incolora
Punto de ebullición 48°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL 7020
Cantidad 250 mL
Sinónimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
Clave InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC=O
Nombre IUPAC propanal
Peso molecular (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Presión de vapor 330 hPa at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.