Learn More
Acetal dietílico de propionaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 4744-08-5 |
| Fórmula molecular | C7H16O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1,1-Diethoxypropane, NSC 227930, Propanal Diethylacetal, Propionaldehyde Ethyl Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(CC)OCC |
| Nombre IUPAC | 1,1-Dietoxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 132.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.115 |