Learn More
Propionaldehído, BAKER™, J.T.Baker™
Código de producto. 15508834 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15508834 500 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 500 ml
1 options
Código de producto. 15508834 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor U30707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionaldehyde
CAS 123-38-6
Temperatura de inflamación −27.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Fórmula molecular C3H6O
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1L = 0.81kg
Sinónimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
Clave InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC=O
Nombre IUPAC propanal
Peso molecular (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08