Learn More
Propionaldehído, +99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10182694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10182694 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10182694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    22.65€ / 100 ml
    Ahorro 3.55€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionaldehyde
CAS 123-38-6
Punto de fusión -81.0°C
Color Blanco a marrón
Densidad 0.7980g/mL
Punto de ebullición 48.0°C
Temperatura de inflamación −40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C3H6O
Fórmula lineal C2H5CHO
Índice de refracción 1.3610 to 1.3650
Número MDL MFCD00007020
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 7937
Gravedad específica 0.798
Sinónimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Clave InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC=O
Nombre IUPAC propanal
Peso molecular (g/mol) 58.08
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.