Learn More
Propionaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
5000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474010 500 mL 500 ml
11403207 1000 mL 1000 ml
11413207 5000 mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11474010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16146.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propionaldehyde applications include as an intermediate, in pharmaceuticals, perfumes, plastics and polyols or polyhydric alcohols. It is also used as a precursor to trimethylolethane (CH3C(CH2OH)3) through a condensation reaction with formaldehyde, this triol is an important intermediate in the production of alkyd resins. Other applications include reduction to propanol and oxidation to propionic acid. Also used in PEGylated protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
las aplicaciones del propionaldehído son, como intermediario, en productos farmacéuticos, perfumes, plásticos y polioles o alcoholes polihídricos. También se utiliza como precursor del trimetiloletano (CH3C(CH2OH)3) mediante una reacción de condensación con formaldehído. Este triol es un intermediario importante en la producción de resinas alquídicas. Otras aplicaciones incluyen la reducción a propanol y la oxidación a ácido propiónico. También se utiliza en la purificación de proteínas PEGiladas.
Solubilidad
completamente miscible en el agua.
Notas
sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-38-6
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00007020
Clave InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Nombre IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionaldehyde
Punto de fusión -81°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 47°C to 49°C
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.362
Cantidad 500 mL
Número UN UN1275
Beilstein 506010
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,7823
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 97%