Learn More
Propionaldehyde, 97%, Honeywell™
Código de producto. 15675800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15675800 1 L Glass bottle 1 litro
15685800 250 mL Glass bottle 250 ml
2 options
Código de producto. 15675800
Marca: Honeywell Research Chemicals 5381241L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-38-6
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00007020
Clave InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Nombre IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionaldehyde
Punto de fusión -81°C
Color Incolora
Densidad 0.805g/mL at 25°C
Punto de ebullición 46°C to 50°C
Punto de ignición 404°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CH2CHO
Cantidad 1 L
Número UN UN1275
Beilstein 506010
Densidad del vapor 2 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Presión de vapor 18.77mmHg (55°C), 4.89mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 0.97