Learn More
Propionaldehído (>80%), TRC
Código de producto. 30427124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427124 5 g 5 g
30410875 10 g -
30415466 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7825155G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-38-6
Fórmula molecular C3 H6 O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Sinónimo Propanal, Propionaldehyde (7CI,8CI), 1-Propanal, Ethylcarboxaldehyde, Methylacetaldehyde, NSC 6493, Propaldehyde, Propanaldehyde, Propional, Propionic aldehyde, Propylaldehyde, Propylic aldehyde, n-Propanal, n-Propionaldehyde
Nombre IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Propionaldehyde
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.0419