Learn More
Propionaldehído 2,4-dinitrofenilhidrazona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 |
| CAS | 259824-53-8 |
| Fórmula molecular | C9H7D3N4O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Propanal 2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone-d3, Propanal (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone-d3, Propionaldehyde (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/i3D,4D,6D |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C([N+]([O-])=O)=C([2H])C([N+]([O-])=O)=C1N/N=C/CC |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-dinitrofenil-3,5,6-d3)-2-propilidenohidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 241.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.09 |