Learn More
Propionaldehído-2,2-d2, TRC
Código de producto. 30423460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423460 50 mg -
30412836 5 mg -
30412838 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP78250350MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39493-21-5
Fórmula molecular C3 D2 H4 O
Peso molecular (g/mol) 60.09
Sinónimo Propanal-2,2-d2 (9CI), 2,2-Dideuteropropanal
Nombre IUPAC 2,2-dideuteriopropanal
SMILES [2H]C([2H])(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionaldehyde-2,2-d2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.0544