Learn More
Propionaldehído-2,2,3,3,3-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5 |
| CAS | 198710-93-9 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Propanal-2,2,3,3,3-d5 (9CI), 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanal, Propionaldehyde-d5, Propionaldehyde-2,2,3,3,3-d5, Propanal-2,2,3,3,3-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C=O |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanal |
| Peso molecular (g/mol) | 63.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.0732 |