Learn More
Ácido propiólico, TRC
Código de producto. 30428074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428074 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30428074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP82786050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiolic Acid
CAS 471-25-0
Fórmula molecular C3H2O2
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Propyne-1-carboxylic Acid, Acetylenecarboxylic Acid, Acetylenemonocarboxylic Acid, Carboxyacetylene, NSC 16152, Propargylic Acid, Propynoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
SMILES OC(=O)C#C
Nombre IUPAC ácido prop-2-inoico
Peso molecular (g/mol) 70.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0055