Learn More
Sal sódica del ácido propiólico (90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propiolic Acid Sodium Salt |
| CAS | 920-38-7 |
| Fórmula molecular | C3HNaO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetylenecarboxylic Acid Sodium Salt, 2-Propynoic Acid Sodium Salt, Sodium Propiolate, Sodium Propynoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2O2.Na/c1-2-3(4)5;/h1H,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C#C |
| Nombre IUPAC | prop-2-inoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 92.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 91.9874 |