Learn More
Ácido propiólico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Propiolic acid is a reagent used in the preparation of transition metal complexes, haloalkyl propiolates and halopropenoates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido propiólico es un reactivo utilizado en la preparación de complejos metálicos de transición, propiolatos haloalquilos y halopropenoatos.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, etanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Propiolic acid |
| Punto de fusión | 18°C |
| Densidad | 1.136 |
| Punto de ebullición | 102°C (200 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 58°C (136°F) |
| Índice de refracción | 1.433 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2920 |
| Beilstein | 878176 |
| Índice Merck | 14,7824 |
| Mehr anzeigen |