Learn More
Ácido propiólico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460783 25 g 25 g
11450783 5 g 5 g
11470783 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460783 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13245.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Propiolic acid is a reagent used in the preparation of transition metal complexes, haloalkyl propiolates and halopropenoates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido propiólico es un reactivo utilizado en la preparación de complejos metálicos de transición, propiolatos haloalquilos y halopropenoatos.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, etanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-25-0
Fórmula molecular C3H2O2
Peso molecular (g/mol) 70.05
Número MDL MFCD00004360
Clave InChI UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoate
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
Nombre IUPAC ácido prop-2-inoico
SMILES OC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiolic acid
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.136
Punto de ebullición 102°C (200 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 878176
Índice Merck 14,7824
Información de solubilidad Miscible with water,ether,ethanol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.05
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propiolic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propynoic acid