Learn More
Propiolamida, TRC
Código de producto. 30422244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422244 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30422244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP780000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiolamide
CAS 7341-96-0
Fórmula molecular C3 H3 N O
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
SMILES NC(=O)C#C
Nombre IUPAC prop-2-inamida
Peso molecular (g/mol) 69.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.0215