Learn More
Propiolamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478957 250 mg 250 miligramos
15458957 1 g 1 g
15468957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52319.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7341-96-0 | C3H3NO | 69.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7341-96-0
Fórmula molecular C3H3NO
Peso molecular (g/mol) 69.06
Número MDL MFCD04035573
Clave InChI HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propiolamide, 2-propynamide, propynoic acid amide, propynamide, propiolic acid amide, propargylamide, hc.equiv.cconh2, propynoicacidamide, 2-propynamide 9ci
PubChem CID 101445
ChEBI CHEBI:51764
Nombre IUPAC prop-2-inamida
SMILES NC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiolamide
Fórmula lineal HC≡CCONH2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.06
Porcentaje de pureza 96%