Learn More
Acetal dietílico de propiolaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332986 1 g 1 g
11342986 5 g 5 g
11352986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10767.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10160-87-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Propiolaldehyde diethyl acetal is used in preparation of 3-boronoacrolein pinacolate, a heterodyne and (E)-3-(tributylstannyl)-2-propenal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal dietílico de propiolaldehído se utiliza en la preparación de pinacolato de 3-boronoacroleína, un heterodino y (E)-3-(tributilestanil)-2-propenal.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8°C. Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10160-87-9
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00009237
Clave InChI RGUXEWWHSQGVRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66285
Nombre IUPAC 3,3-dietoxiprop-1-ina
SMILES CCOC(OCC)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiolaldehyde diethyl acetal
Densidad 0.894
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.412
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1701566
Sinónimo 3,3-diethoxy-1-propyne, propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxypropyne, propiolaldehyde diethyl acetal, 1-propyne, 3,3-diethoxy, 3,3-diethoxy-propyne, propynal diethyl acetal, 1,1-diethoxyprop-2-yne, 1-propyne,3,3-diethoxy, propargyl aldehyde diethylacetal
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 97%