Learn More
Clorhidrato de propioamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propioamidine Hydrochloride |
| CAS | 3599-89-1 |
| Fórmula molecular | C3H8N2 • (HCl) |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propionamidine','hydrochloride, Propanamidine hydrochloride, Propanimidamide hydrochloride, Propioamidine hydrochloride, Propionimidamide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H3,4,5);1H |
| SMILES | N=C(CC)N.Cl |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de propionimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 108.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.05 |