Learn More
Propio-d5-fenona, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propiophenone-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 342610-99-5 |
| Fórmula molecular | C9 D5 H5 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Propanone-2,2,3,3,3-d5, 1-phenyl- (9 CI), Propiophenone-d5, Propiophenone-2,2,3,3,3-d5, Propiophenone-D5 (ethyl-D5), 1-Phenyl-1-propanone-2,2,3,3,3-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,3-pentadeuterio-1-fenilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 139.206 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.105 g/mol |
| Mostrar más |