Learn More
Propineb, MedChemExpress
Código de producto. 16475676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16475676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16475676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY119630
MedChemExpress Propineb (Zinc propylenebis) is a compound widely used in fruit and vegetables cultures, due to its large spectrum of activity against fungal plant diseases.
Propineb (Zinc propylenebis) is a compound widely used in fruit and vegetables cultures, due to its large spectrum of activity against fungal plant diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propineb
Forma física Solid
CAS 12071-83-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H8N2S4Zn2-
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Zinc propylenebis(dithiocarbamate)
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (115.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C([S-])NCC(C)NC1=[S][Zn+2][S-]1
Peso molecular (g/mol) 289.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.15