Learn More
Propidium yoduro, TRC
Código de producto. 30419231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419231 25 mg -
30416661 50 mg -
30415369 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP77050025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25535-16-4
Fórmula molecular C27 H34 N4 . 2 I
Peso molecular (g/mol) 668.39
Nombre IUPAC 3-(3,8-diamino-6-fenilfenantridin-5-io-5-il)propil-dietilo-metilazanio; diyoduro
SMILES [I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propidium Iodide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.0873