Learn More
Yoduro de propidio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438249 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15438249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66764.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.70€
    191.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 48.05€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.406 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de propidio es una tinción fluorescente para ácidos nucleicos. La integridad de la membrana celular excluye el yoduro de propidio de la tinción de células viables y apoptóticas. El yoduro de propidio se puede utilizar en la citometría de flujo para evaluar la viabilidad celular cuando
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propidium iodide
CAS 25535-16-4
Punto de fusión 220°C to 225°C
Color Rojo
Fórmula molecular C27H34I2N4
Número MDL MFCD00011921
Cantidad 100 mg
Beilstein 3843838
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Sinónimo propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Información de solubilidad Soluble in water at 1mg/mL
Clave InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Nombre IUPAC 3-(3,8-diamino-6-fenilfenantridin-5-io-5-il)propil-dietilo-metilazanio; diyoduro
Peso molecular (g/mol) 668.406
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.39
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propidium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide