Learn More
Invitrogen™ Propidium Iodide Ready Flow™ Reagent
Descripción
El reactivo SYTOX Green Ready Flow™ es una tinción de ácido nucleico brillante y fácil de usar para distinguir células muertas de las vivas en ensayos de citometría de flujo. El tinte tiene un máximo de excitación/emisión de 535/617 nm.
• Estable a temperatura ambiente
• Formato cómodo y listo para usar: no es necesario diluir, pesar ni pipetear
• Tinción rápida de células muertas sin pasos de lavado
El reactivo de flujo listo para yoduro de propidio es una tinción de células muertas que se utiliza comúnmente y que emite fluorescencia roja cuando se une al ADN. Añada 2 gotas del frasco cuentagotas directamente en 1 x 106 células, incube y analice.
El yoduro de propidio es una membrana impermeable y, por lo tanto, está excluido de las células viables. Se une al ADN mediante una intercalación entre las bases, por lo que se une tanto al ADN como al ARN. El yoduro de propidio se excita comúnmente con el láser de 488 nm, pero otros, como los láseres de 532 y 561 nm, también son adecuados para su excitación.
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | 2 frascos cuentagotas, almacenar (a temperatura ambiente) |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Tinción fluorescente |
| Línea de productos | Ready-Flow |
| Cantidad | 120 ensayos |
| Tipo de reactivo | Tinción de ácidos nucleicos |
| Localización subcelular | Nucleus |
| Excitación/emisión | 535/617 |