Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yoduro propidio, 95 %
Código de producto. 15730879 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15730879 1 g Frasco de vidrio 1 g
11996691 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15730879 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 440300010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25535-16-4
Fórmula molecular C27H34I2N4
Peso molecular (g/mol) 668.39
Clave InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Nombre IUPAC 3-(3,8-diamino-6-fenilfenantridin-5-io-5-il)propil-dietilo-metilazanio; diyoduro
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Propidium iodide
Punto de fusión 220.0°C to 225.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.39
Porcentaje de pureza 95%