Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yoduro propidio, 95 %
Código de producto. 11906701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11906701 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11906701 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 440301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    159.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 27.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propidium iodide
CAS 25535-16-4
Punto de fusión 220.0°C to 225.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C27H34I2N4
Cantidad 100 mg
Sinónimo propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Nombre IUPAC 3-(3,8-diamino-6-fenilfenantridin-5-io-5-il)propil-dietilo-metilazanio; diyoduro
Peso molecular (g/mol) 668.39
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.39
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propidium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.