Learn More
MedChemExpress Yoduro de propidio
Código de producto. 16488758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488758 10 mg 10 miligramos
16464677 50 mg 50 miligramos
16438906 100 mg 100 miligramos
16412326 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488758 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0815
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Propidium Iodide is a red-fluorescent dye that can be used to stain cells.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (149.61 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 3.57 mg/mL (5.34 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Objetivo HBV
Peso molecular 668.39 g/mol
CAS 25535-16-4
Sinónimo PI