Learn More
Yoduro de propidio,/ml solución acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417999 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 15417999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66584.AB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    107.65€ / 10 ml
    Ahorro 16.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Membrana impermeabilizante, tinte intercalante de fenantridina excitada por mercurio o lámparas de arco de xenón o láser de iones de argón. Tiñe selectivamente las células muertas y usa la contratinción para imágenes fluorescentes multicolores.
Solubilidad
Dific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propidium iodide
Nombre de nota 1mg/mL aqueous soln.
CAS 25535-16-4
Color Rojo anaranjado
Fórmula molecular C27H34I2N4
Número MDL MFCD00011921
Cantidad 10 mL
Beilstein 3843838
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
Información de solubilidad Difficult to mix.
Clave InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Nombre IUPAC 3-(3,8-diamino-6-fenilfenantridin-5-io-5-il)propil-dietilo-metilazanio; diyoduro
Peso molecular (g/mol) 668.406
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Forma física Líquido