Learn More
R&D Systems™ Propidium iodide
Descripción
Propidium iodide is a red-fluorescent DNA stain. Membrane impermeant to live cells. Propidium iodide staining differentiates between live and dead cells in cell populations.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 25535-16-4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide |
| Tipo de producto | Propidium iodide |
| Pureza | 95% |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 668.39 |
| Inhibidores | Propidium iodide |
Para uso exclusivo en investigación