Learn More
Propiconazol, TRC
Código de producto. 30417610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417610 500 mg -
30409098 25 g -
30417486 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP770100500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60207-90-1
Fórmula molecular C15 H17 Cl2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 342.22
Sinónimo Propiconazole, 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-, 1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-n-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole, Aidol SW 900, Bamper, Bamper 25EC, Banner Maxx, Banner Maxx II, Binghuanzuo, Biogard PPZ, Biogard PPZ 250, Bumper, Bumper 250EC, Bumper 41.8EC, Busan 1292, CGA 64250, CGD 92710F, Cane Sett Treatment, Desmel, Dhan, Fertilome Liquid Systemic Fungicide, Juno, Juno (pesticide), Microban PZ, Microban S 2140, Mycostat P, Orbit, Orbit (fungicide), PPZ, PPZ (fungicide), Preventol A 12, Procon-Z, Procon-Z 14.3 L, Proconazole, PropiMax 3.6EC, Propiconazole, Propimax, Radar, Radar (insecticide), S 2140, Tilt, Tilt 125, Tilt 3.6EC, Tilt Premium, Wocosen, Wocosen Technical, Wocosin, Wocosin 50TK, Wolsit KD 10, Woodtreat 10
Nombre IUPAC 1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1,2,4-triazol
SMILES CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiconazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0698