Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propiconazole |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 60207-90-1 |
| Color | Amarillo |
| Punto de ebullición | 180°C (0.129 hPa) |
| Sinónimo | (±)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl]-1H-1,2,4-triazole |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 342.2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |