Learn More
Propiconazol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30319539 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30319539 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16480000100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiconazole
CAS 60207-90-1
Nombres de analitos o componentes Propiconazole
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H17 Cl2 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propiconazole
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
SMILES CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Nombre IUPAC 1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1,2,4-triazol
Peso molecular (g/mol) 342.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0698 g/mol