Learn More
Propiconazol-4H-1,2,4-triazol (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30413801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30413801 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30413801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP77012025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiconazole-4H-1,2,4-triazole(Mixture of Diastereomers)
CAS 221132-58-7
Fórmula molecular C15H17Cl2N3O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-4H-1,2,4-triazole
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-9-18-19-10-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
SMILES CCCC1COC(Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Nombre IUPAC 4-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1,2,4-triazol
Peso molecular (g/mol) 342.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0698
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.