Learn More
Propiconazol-4H-1,2,4-triazol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propiconazole-4H-1,2,4-triazole(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 221132-58-7 |
| Fórmula molecular | C15H17Cl2N3O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-4H-1,2,4-triazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-9-18-19-10-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCC1COC(Cn2cnnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| Nombre IUPAC | 4-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1,2,4-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 342.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0698 |