Learn More
Ácido propiconazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propiconazole Metabolite NOA436613 |
| CAS | 119725-91-6 |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl2 N3 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Propiconazole-4-carboxylic Acid, Propiconazole Metabolite NOA436613, 1,3-Dioxolane-4-carboxylic acid','2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11Cl2N3O4/c14-8-1-2-9(10(15)3-8)13(5-18-7-16-6-17-18)21-4-11(22-13)12(19)20/h1-3,6-7,11H,4-5H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)C1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 344.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.013 |