Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propetamphos |
| CAS | 31218-83-4 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.129 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 1979853 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | <25°C |
| Sinónimo | (RS)-[(E)-O-2-isopropoxycarbonyl-1-methylvinyl O-methyl ethylphosphoramidothioate] |
| Peso molecular (g/mol) | 281.31 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |