Learn More
Propetamphos (>85%), TRC
Product Code. 30179805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30179805 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30179805 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP76960050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Propetamphos
CAS 31218-83-4
Fórmula molecular C10 H20 N O4 P S
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Butenoic acid, 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]-, 1-methylethyl ester, (E)-, Crotonic acid, 3-hydroxy-, isopropyl ester, O-ester with O-methyl ethylphosphoramidothioate, (E)- (8CI), Blotic, Deadmag, E-Propetamphos, Ectomort Centenary, Ectomort Jetting Fluid, Ectomort Jetting Fluid and Sheep Dip, Magget, Mules-n-Mark II, Propetamphos, SAN 322, SAN 322I, Safrotin, Safrotin Brush-on Bait, Safrotin MC, Safrotin S 200, VEL 4283, Young's Summer Dip, 2-Butenoic acid, 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]-, 1-methylethyl ester, (2E)-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20NO4PS/c1-6-11-16(17,13-5)15-9(4)7-10(12)14-8(2)3/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,11,17)/b9-7+
SMILES CCNP(=S)(OC)O\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C
Nombre IUPAC (E)-3-[etilamino(metoxi)fosfinotioil]oxibut-2-enoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 281.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.0851