Learn More
Properidina (1-metiletilo 1-metil-4-fenil-piperidina-4-carboxilato), LoGiCal
Código de producto. 30462523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462523 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462523 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0315.07
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
CAS 561-76-2
Nombres de analitos o componentes Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H23 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate (Properidine), Pethidine Hydrochloride Imp. G (EP), Pethidine Imp. G (EP), Properidine, 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, 1-Methyl-4-phenyl-isonipecotic acid isopropyl ester, 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester, Gevelina, Ipropethidine, Isopedine, Isopropyl 1-methyl-4-phenylisonipecotate, Isopropyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Properidin, Pethidine Hydrochloride Impurity G, Pethidine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2/c1-13(2)19-15(18)16(9-11-17(3)12-10-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13H,9-12H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)OC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de propan-2-ilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 261.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1729 g/mol