Learn More
Properidina (1-metiletilo 1-metil-4-fenil-piperidina-4-carboxilato) 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30457679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457679 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457679 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0315.0701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
CAS 561-76-2
Nombres de analitos o componentes Properidine (1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate)
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C16 H23 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate (Properidine), Pethidine Hydrochloride Imp. G (EP), Pethidine Imp. G (EP), Properidine, 1-Methylethyl 1-Methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxylate, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 1-methylethyl ester, 1-Methyl-4-phenyl-isonipecotic acid isopropyl ester, 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester, Gevelina, Ipropethidine, Isopedine, Isopropyl 1-methyl-4-phenylisonipecotate, Isopropyl 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylate, Properidin, Pethidine Hydrochloride Impurity G, Pethidine Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2/c1-13(2)19-15(18)16(9-11-17(3)12-10-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13H,9-12H2,1-3H3
Tipo de solución Solución única
SMILES CC(C)OC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxilato de propan-2-ilo
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 261.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 261,1729 g/mol