Learn More
IKA™ Agitador de hélice F 2302, 4 hojas
Código de producto. 10518121 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
R 2302
Diámetro del eje (métrico):
13 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Diámetro del eje (métrico) Diámetro (métrico) del ventilador unitSize
10518121 R 2302 13 mm 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10518121 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0000739000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un elemento de agitación estándar para extraer el material que se va a mezclar desde la parte superior y la parte inferior.
  • Fuerzas de cizalla locales
  • Genera flujo axial en el recipiente.
  • Para velocidades de media a alta
Información de órdenes
DiameterMetricShaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) del ventilador 5,9 in
Diámetro del eje (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) del ventilador 150 mm
Diámetro del eje (métrico) 13 mm
Longitud (imperial) 31,5 in
Longitud (métrico) 800 mm
Modelo R 2302
Velocidad Máx. de 600 rpm
Tipo Agitador de hélice
Material AISI 316L/1,4571