Learn More
IKA™ Agitador de hélice R 1382, 3 hojas
Código de producto. 10748341 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10748341 350 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10748341 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0001295900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elemento de agitador en forma de hélice con un diseño de flujo eficiente adecuado para mezclas de velocidad media a alta.
  • Agitador de diseño de hélice
  • Con tres palas
  • Diseño de flujo eficiente
  • Para extraer el material que se va a mezclar desde la parte inferior y la parte superior.
  • Fuerzas de cizalla mínimas
  • Para velocidades de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) del ventilador 2,2 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3 in
Diámetro (métrico) del ventilador 55 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla a velocidades de medias a altas.
Longitud (imperial) 13,8 in
Longitud (métrico) 350 mm
Modelo R 1382
Velocidad 2000 rpm
Tipo Agitador de hélice de 3 palas