Descripción
- Agitador de diseño de hélice
- Con tres palas
- Diseño de flujo eficiente
- Para extraer el material que se va a mezclar desde la parte inferior y la parte superior.
- Fuerzas de cizalla mínimas
- Para velocidades de media a alta
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) del ventilador | 5,5 in |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,4 in |
| Diámetro (métrico) del ventilador | 140 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla a velocidades de medias a altas. |
| Longitud (imperial) | 31,5 in |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Modelo | R 1388 |
| Velocidad | Máx. 400 rpm |
| Tipo | Agitador de hélice de 3 palas |