Learn More
Propargiltrimetilsilano, 80-90 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10534464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10534464 5 g Frasco de vidrio 5 g
10477012 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10534464 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366630050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13361-64-3 | C6H12Si | 112.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13361-64-3
Fórmula molecular C6H12Si
Peso molecular (g/mol) 112.25
Número MDL MFCD00042922
Clave InChI ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyltrimethylsilane, silane, trimethyl-2-propynyl, trimethyl 2-propynyl silane, trimethyl prop-2-ynyl silane, trimethyl propargyl silane, silane, trimethyl-2-propyn-1-yl, trimethyl prop-2-yn-1-yl silane, trimethyl-2-propynylsilane, propargyl trimethylsilane, 2-propynyltrimethylsilane
PubChem CID 83378
Nombre IUPAC trimetil(prop-2-inil)silano
SMILES C[Si](C)(C)CC#C
Specifications
Nombre del producto químico o material Propargyltrimethylsilane
Nombre de nota 90%
Color Amarillo
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 91°C to 93°C
Temperatura de inflamación -10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80 to 90% (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC∽CCH2Si(CH3)3
Cantidad 5 g
Beilstein 04, IV, 3938
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 0.1 wt% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.25
Porcentaje de pureza 80-90%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propargyltrimethylsilane, stabilized
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.