Learn More
Propargiloxitrimetilsilano, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10229643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10229643 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 10229643 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313900025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyloxytrimethylsilane
Nombre de nota 97%
CAS 5582-62-7
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 110.0°C
Temperatura de inflamación 8°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12OSi
Fórmula lineal HC≡CCH2OSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4070 to 1.4090
Número MDL MFCD00042844
Cantidad 2.5 g
Gravedad específica 0.83
Sinónimo propargyloxytrimethylsilane, propargyloxy trimethylsilane, o-trimethylsilylpropargyl alcohol, silane, trimethyl 2-propynyloxy, trimethyl prop-2-yn-1-yloxy silane, 3-trimethylsiloxy-1-propyne, trimethyl 2-propynyloxy silane, silane, trimethyl 2-propyn-1-yloxy, trimethyl prop-2-ynyloxy silane, 3-trimethylsiloxypropyne
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)OCC#C
Nombre IUPAC trimetil(prop-2-inoxi)silano
Peso molecular (g/mol) 128.25
PubChem CID 79696
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido