Learn More
(Propargiloxi)trimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357806 25 g 25 g
11347806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12936.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5582-62-7 | C6H12OSi | 128.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5582-62-7
Fórmula molecular C6H12OSi
Peso molecular (g/mol) 128.246
Número MDL MFCD00042844
Clave InChI ZZRPJWCNCLSOLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyloxytrimethylsilane, propargyloxy trimethylsilane, o-trimethylsilylpropargyl alcohol, silane, trimethyl 2-propynyloxy, trimethyl prop-2-yn-1-yloxy silane, 3-trimethylsiloxy-1-propyne, trimethyl 2-propynyloxy silane, silane, trimethyl 2-propyn-1-yloxy, trimethyl prop-2-ynyloxy silane, 3-trimethylsiloxypropyne
PubChem CID 79696
Nombre IUPAC trimetil(prop-2-inoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)OCC#C
Especificaciones
Punto de ebullición 110°C to 111°C
Nombre del producto químico o material (Propargyloxy)trimethylsilane
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (CH3)3SiOCH2C≡CH
Número UN UN1993
Beilstein 2036793
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.25
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.408
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.833