Learn More
Propargilamina, TRC
Código de producto. 30420412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420412 5 g
30426312 1 g
30416649 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7625205G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2450-71-7
Fórmula molecular C3 H5 N
Peso molecular (g/mol) 55.08
Sinónimo 2-Propynylamine, 3-Aminoprop-1-yne, 3-Aminopropyne, N-(2-Propyn-1-yl)amine, NSC 80642
Nombre IUPAC prop-2-in-1-amina
SMILES NCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargylamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.0422