Learn More
Propargilamina, clorhidrato, TRC
Código de producto. 30423258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423258 10 g -
30421478 5 g -
30421332 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76252510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15430-52-1
Fórmula molecular C3 H5 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 91.54
Nombre IUPAC prop-2-in-1-amina; clorhidrato
SMILES Cl.NCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargylamine, Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N.ClH/c1-2-3-4;/h1H,3-4H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.0189