Learn More
Clorhidrato de propargilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10351624 10 g Frasco de vidrio 10 g
10336780 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10351624 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131470100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15430-52-1 | C3H6ClN | 91.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15430-52-1
Fórmula molecular C3H6ClN
Peso molecular (g/mol) 91.54
Número MDL MFCD00012907
Clave InChI IKXNIQJDNKPPCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargylamine hydrochloride, prop-2-yn-1-amine hydrochloride, 2-propynylamine hydrochloride, propargylamine hcl, 2-propynylamine hcl, 3-amino-1-propyne hydrochloride, prop-2-ynylamine hydrochloride, 2-propyn-1-amine, hydrochloride, pubchem18845, acmc-1bvqh
PubChem CID 11205720
Nombre IUPAC prop-2-in-1-amina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargylamine hydrochloride
Punto de fusión 175°C to 182°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC∽CCH2NH2·HCl
Cantidad 10 g
Beilstein 04, 228
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.54
Porcentaje de pureza 95%