Learn More
Propargilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15224634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
25 g
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15224634 100 g 100 GR
10225330 5 g 5 GR
10577141 25 g 25 g
15204634 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15224634 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131461000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2450-71-7
Fórmula molecular C3H5N
Peso molecular (g/mol) 55.08
Número MDL MFCD00008198
Clave InChI JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
Nombre IUPAC prop-2-in-1-amina
SMILES C#CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargylamine
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 84.0°C
Temperatura de inflamación 3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal HCidentical toCCH2NH2
Índice de refracción 1.4460 to 1.4500
Cantidad 100 g
Beilstein 04,228
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propyn-1-amine