Learn More
Propargilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480378 25 g 25 g
15470378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53495.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55.08 g/mol
Propargylamine is used in the synthesis of a chiral, a fluorescent macrocycle by 1,3-dipolar cycloaddition of propargyl amides of carbohydrate-linked amino acids and 9,10-bis(azidomethyl)anthracene. It acts as an intermediate in the production of drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La propargilamina se utiliza en la síntesis de un macrociclo quiral y fluorescente mediante cicloadición 1,3-dipolar de amidas propargílicas de aminoácidos ligados a carbohidratos y 9,10-bis(azidometil)antraceno. Actúa como intermedio en la producción de fármacos.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2450-71-7
Fórmula molecular C3H5N
Peso molecular (g/mol) 55.08
Número MDL MFCD00008198
Clave InChI JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
Nombre IUPAC prop-2-in-1-amina
SMILES C#CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargylamine
Densidad 0.86
Punto de ebullición 83°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Fórmula lineal HC≡CCH2NH2
Índice de refracción 1.449
Cantidad 25 g
Número UN UN3286
Beilstein 773681
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.08
Porcentaje de pureza 98%